SAB4200694
Anti-Talin antibody, Mouse monoclonal
clone 8D4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Tln
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8D4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
Xenopus, rat, chicken, human, bovine, sheep, hamster
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of hamster CHO cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using chicken UMNSAH/DF1 cells.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
rat ... Tln1(313494)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)