SAB4200656
Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-BSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
bovine, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Alb(280717)
human ... ALB(213)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- ELISA
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable