SAB4200609
Monoclonal Anti-diMethyl-Histone H3 (diMe-Lys9) (H3K9me2) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 5E5-G5, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-H3F3A H3.3A H3F3 PP781 H3F3B H3.3B, Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A HIST2H3C H3F2 H3FM HIST2H3D
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E5-G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~17 kDa
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys9)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)