Wichtige Dokumente
SAB4200575
Anti-SLC40A1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Ferroportin-1(FPN1), HFE4, IREG1, MST079, MSTP079, MTP1, SLC11A3, solute carrier family 40 (iron-regulated transporter) member 1,
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~60 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 using rat kidney extracts (S1 fraction)
immunohistochemistry: 1:50-1:100 using formalin-fixed paraffin-embedded human duodenum
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC40A1(30061)
rat ... Slc40a1(170840)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200575-200UL | 4061838036933 |