Wichtige Dokumente
SAB4200539
Anti-Myocardin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MYCD, Anti-MYOCD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~107 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human and chicken heart.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A10 cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Hct116 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYOCD(93649)
mouse ... Myocd(214384)
rat ... Myocd(246297)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?