Wichtige Dokumente
SAB4200483
Anti-JAK2 antibody, Mouse monoclonal
clone 10.1.5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-JAK-2, Anti-JTK10, Anti-Janus kinase 2, Monoclonal Anti-JAK2 antibody produced in mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10.1.5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~125 kDa
Speziesreaktivität
bovine, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using MCF7 cells.
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using TF1 total cell extracts.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JAK2(3717)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)