Wichtige Dokumente
SAB4200401
Anti-CTGF antibody, Mouse monoclonal
clone CTGF-14, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-CCN family member 2, Monoclonal Anti-CCN2, Monoclonal Anti-CTGF antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-Connective tissue growth factor, Monoclonal Anti-HCS24, Monoclonal Anti-Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, Monoclonal Anti-IBP-8, Monoclonal Anti-IGF-binding protein 8, Monoclonal Anti-IGFBP-8, Monoclonal Anti-IGFBP8, Monoclonal Anti-Insulin-like growth factor-binding protein 8, Monoclonal Anti-NOV2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CTGF-14, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing CTGF.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTGF(1490)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)