Wichtige Dokumente
SAB4200370
Anti-PVRL4 antibody, Mouse monoclonal
clone N4.101.10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Nectin-4/PVRL4 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-PVRL4 antibody produced in mouse, Anti-EDSS1, Anti-LNIR, Anti-Nectin-4, Anti-PRR4, Anti-PVRL4, Anti-Poliovirus receptor-related 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N4.101.10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PVRL4(81607)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200370-200UL | 4061837875519 |