SAB4200330
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr72) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1:1,000-1:2,000 using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr72)
Angaben zum Gen
mouse ... Cd247(12503)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable