Wichtige Dokumente
SAB4200304
Anti-Atg7 antibody, Mouse monoclonal
clone ATG7-13, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ATG12-activating enzyme E1 ATG7, Anti-Autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), APG7-like, APG7L, GSA7, APG7 autophagy 7-like, Anti-Autophagy-related protein 7, Anti-HAGP7, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ATG7-13, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~75 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T or U87 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunohistochemistry (IHC)
- western blotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)