Wichtige Dokumente
SAB4200248
Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal
clone MM2/193, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MM2/193, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~42 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, canine, monkey
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTB(60)
Allgemeine Beschreibung
In mammals, actin protein consists of six different isoforms encoded by separate genes. The four isoforms αskeletal-actin, α cardiac-actin, αsmooth-actin and γsmooth-actin are expressed in skeletal, cardiac and smooth muscle. The other two isoforms, β cyto-actin and γ cyto-actin are ubiquitously expressed.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)