Wichtige Dokumente
SAB4200114
Anti-EDC4 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Ge-1, Anti-HEDLS (Human enhancer of decapping, (large subunit), Anti-RCD-8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~150 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using ysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells over expressing human EDC4
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EDC4(23644)
mouse ... Edc4(234699)
rat ... Edc4(361399)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunoblotting.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable