Wichtige Dokumente
SAB4200101
Anti-AS160 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Akt substrate of 160 kDa, Anti-TBC1D4 (TBC1 domain family, member 4)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~160 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HEK-293T cells
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human AS160
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1d4(210789)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable