Wichtige Dokumente
SAB4200018
Anti-Osteopontin antibody, Mouse monoclonal
clone OPN46, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-BNSP, Anti-Bone Sialoprotein 1, Anti-Early T Lymphocyte Activation Protein 1 (ETA1), Anti-OPN, Anti-SPP1, Anti-Secreted phosphoprotein 1, Anti-Urinary stone protein, Anti-Uropontin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
OPN46, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, monkey, rat, canine
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 5-10 μg/mL using HepG2 cells extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPP1(6696)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)