SAB4200007
Anti-DVL3 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Dishevelled-3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~95 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DVL3(1857)
mouse ... Dvl3(13544)
rat ... Dvl3(303811)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- liquid chromatography/mass spectrometry (LC-MS/MS)
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable