SAB3701435
Monoclonal Anti-Hepatitis Virus (Strain A59) Nonstructural Protein 9 (nsp9) antibody produced in mouse
clone 2C6.H1, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Cas like docking antibody, Anti-nsp9 protein antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C6.H1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... NSP9(1489749)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)