SAB3701095
Anti-Mouse IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
HRP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable