SAB2702341
Monoclonal Anti-ARID1A antibody produced in mouse
clone GT3611, affinity isolated antibody
Synonym(e):
B120, BAF250, BAF250a, BM029
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT3611, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
242kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
2.61mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ARID1A(8289)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)