SAB2702321
Monoclonal Anti-CEP152 antibody produced in mouse
clone GT1285, affinity isolated antibody
Synonym(e):
MCPH4, MCPH9, SCKL5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT1285, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
189kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.65mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:3000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CEP152(22995)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable