SAB2702301
Monoclonal Anti-UQCRC1 antibody produced in mouse
clone GT139, affinity isolated antibody
Synonym(e):
D3S3191, QCR1, UQCR1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT139, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... UQCRC1(7384)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable