SAB2702280
Monoclonal Anti-Influenza B Virus NP antibody produced in mouse
clone GT382, affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT382, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
Influenza B virus
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable