SAB2702214
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1433, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Mouse Anti-Ref Fluorescent protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT1433, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
27kDa
Konzentration
0.98mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2702214-100UL | 4061837274602 |