SAB2501952
Anti-CEP290 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
3H11Ag, BBS14, FLJ13615, FLJ21979, JBTS5, JBTS6, KIAA0373, LCA10, MKS4, NPHP6, SLSN6, rd16, CTCL tumor antigen se2-2, centrosomal protein 290kDa, monoclonal antibody 3H11 antigen, nephrocytsin-6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEP290(80184)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable