SAB2501296
Anti-FERMT3 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIND3, Anti-MGC10966, Anti-MIG-2, Anti-MIG2B, fermitin family homolog 3 (Drosophila)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FERMT3(83706)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable