SAB2500161
Anti-Biglycan PreproProtein antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BGN, Anti-DSPG1, Anti-PG-S1, Anti-PGI
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
canine, rat, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BGN(633)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)