SAB2109076
Anti-NEDD9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CAS-L, CASL, HEF1, dJ49G10.2, dJ761I2.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
93 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine, horse, rat, canine, guinea pig, human, mouse, rabbit
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEDD9(57396)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)