SAB2108841
Anti-Saa1 antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
BLOS1, GCN5L1, MICoA, RT14
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
14 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine, zebrafish, goat, horse, sheep, pig, rat, guinea pig, human, canine, mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SAA1(6288)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable