SAB2108737
Anti-UGT1A1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- HUG-BR1, Anti- UDPGT, Anti- UGT1, Anti- UGT1A, Anti-GNT1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_000463
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UGT1A1(54658)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)