SAB2100061
Anti-ADHFE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ADH8, Anti-Alcohol dehydrogenase, iron containing, 1, Anti-FLJ32430, Anti-HMFT2263, Anti-HOT, Anti-MGC48605
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, horse, dog, guinea pig, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADHFE1(137872)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable