SAB1412641
ANTI-ZNF263 antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FPM315, ZKSCAN12, ZNF263
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.52 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZNF263(10127)
Immunogen
Sequence
PEGNMEDKEMTGPQLPESLEDVAMYISQEEWGHQDPSKRALSRDTVQESYENVDSLESHIPSQEVPGTQVGQGGKLWDPSVQSCKEGLSPRGPAPGEE
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)