SAB1412297
ANTI-HEYL antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HEYL, HRT3, MGC12623, bHLHb33
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 33.33 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HEYL(26508)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MKRPKEPSGSDGESDGPIDVGQEGQLSQMARPLSTPSSSQMQARKKRRGIIEKRRRDRINSSLSELRRLV
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable