Merck
SAB1410961
Sigma-Aldrich
Anti-PGF antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
D12S1900, PGFL, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 19.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGF(5228)
Immunogen
PGF (NP_002623.2, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETANVTMQLLKIRSGDRPSYVELTFSQHVRCECRPLREKMKPERRRPKGRGKRRREKQRPTDCHLCGDAVPRR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yichao Fan et al.
Experimental eye research, 127, 104-116 (2014-06-10)
The breakdown of the inner endothelial blood-retinal barrier (BRB) and subsequent retinal vascular leakage are the main causes of vision loss due to diabetic retinopathy (DR). Exendin-4 (E4) is a long-acting agonist of the glucagon-like peptide 1 hormone receptor (GLP-1R)