Merck
SAB1409660
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2C4, ascites fluid, solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C4, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen 56.43 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH3GL2(6456)
Immunogen
SH3GL2 (AAH32825, 1 a.a. ~ 279 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVAGLKKQFHKATQKVSEKVGGAEGTKLDDDFKEMERKVDVTSRAVMEIMTKTIEYLQPNPASRAKLSMINTMSKIRGQGKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMRELSEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLHDKDLREIQHHLKKLEGRRLDFDYKKERQGKIPDEELHQALEKFDESKEIAESSMFNLLEMDIEQVSQLSALVQAQLEYHKQAVQILQQVTVRLEERIRQASSQPRREYQPKPRMSLEFPTGDSTQPNGGLSH
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1409660-200UL4061836267322