SAB1409531
Monoclonal Anti-GKN1 antibody produced in mouse
clone 1G17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AMP18, BRICD1, CA11, FOV, MGC70354, foveolin
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G17, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GKN1(56287)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NYNINVNDDNNNAGSGQQSVSVNNEHNVANVDNNNGWDSWNSIWDYGNGFAATRLFQKKTCIVHKMNKEVMPSIQSLDALVKEKKLQGKGPGGPPPKGLMYSVNPNKVDDLSKFGKNIANMCRGIPTYMAEEMQEASLFFYSGTCYTTSVLWIVDISFCGDTVEN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)