SAB1409439
Anti-PEX14 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC12767, NAPP2, Pex14p, dJ734G22.2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 41.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PEX14(5195)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MASSEQAEQPSQPSSTPGSENVLPREPLIATAVKFLQNSRVRQSPLATRRAFLKKKGLTDEEIDMAFQQSGTAADEPSSLGPATQVVPVQPPHLISQPYSPAGSRWRDYGALAIIMAGIAFGFHQLYKKYLLPLILGGREDRKQLERMEAGLSELSGSVAQTVTQLQTTLASVQELLIQQQQKIQELAHELAAAKATTSTNWILESQNINELKSEINSLKGLLLNRRQFPPSPSAPKIPSWQIPVKSPSPSSPAAVNHHSSSDISPVSNESTSSSPGKEGHSPEGSTVTYHLLGPQEEGEGVVDVKGQVRMEVQGEEEKREDKEDEEDEEDDDVSHVDEEDCLGVQREDRRGGDGQINEQVEKLRRPEGASNESERD
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1409439-50UG | 4061831677928 |