SAB1408965
Monoclonal Anti-EFNA3 antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.85 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EFNA3(1944)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RREGYTVQVNVNDYLDIYCPHYNSSGVGPGAGPGPGGGAEQYVLYMVSRNGYRTCNASQGFKRWECNRPHAPHSPIKFSEKFQRYSAFSLGYEFHAGHEYY
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)