Merck
SAB1408824
Sigma-Aldrich
Anti-PACSIN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SDPII
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 55.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PACSIN2(11252)
Immunogen
PACSIN2 (AAH08037.1, 1 a.a. ~ 486 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVTYDDSVGVEVSSDSFWEVGNYKRTVKRIDDGHRLCSDLMNCLHERARIEKAYAQQLTEWARRWRQLVEKGPQYGTVEKAWMAFMSEAERVSELHLEVKASLMNDDFEKIKNWQKEAFHKQMMGGFKETKEAEDGFRKAQKPWAKKLKEVEAAKKAHHAACKEEKLAISREANSKADPSLNPEQLKKLQDKIEKCKQDVLKTKEKYEKSLKELDQGTPQYMENMEQVFEQCQQFEEKRLRFFREVLLEVQKHLDLSNVAGYKAIYHDLEQSIRAADAVEDLRWFRANHGPGMAMNWPQFEEWSADLNRTLSRREKKKATDGVTLTGINQTGDQSLPSKPSSTLNVPSNPAQSAQSQSSYNPFEDEDDTGSTVSEKDDTKAKNVSSYEKTQSYPTDWSDDESNNPFSSTDANGDSNPFDDDATSGTEVRVRALYDYEGQEHDELSFKAGDELTKMEDEDEQGWCKGRLDNGQVGLYPANYVEAIQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prattana Samasilp et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(9), C831-C843 (2014-02-07)
Adrenal neuroendocrine chromaffin cells receive excitatory synaptic input from the sympathetic nervous system and secrete hormones into the peripheral circulation. Under basal sympathetic tone, modest amounts of freely soluble catecholamine are selectively released through a restricted fusion pore formed between