Merck
SAB1408257
Sigma-Aldrich
Anti-SH2D1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EAT2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~15.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH2D1B(117157)
Allgemeine Beschreibung
By binding phosphotyrosines through its free SRC (MIM 190090) homology-2 (SH2) domain, EAT2 regulates signal transduction through receptors expressed on the surface of antigen-presenting cells (Morra et al., 2001 [PubMed 11689425]).[supplied by OMIM
Immunogen
SH2D1B (NP_444512.2, 1 a.a. ~ 132 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLPYYHGRLTKQDCETLLLKEGVDGNFLLRDSESIPGVLCLCVSFKNIVYTYRIFREKHGYYRIQTAEGSPKQVFPSLKELISKFEKPNQGMVVHLLKPIKRTSPSLRWRGLKLELETFVNSNSDYVDVLP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable