Merck
SAB1407058
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R13L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
IASPP, NKIP1, RAI
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~89.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
IASPP is one of the most evolutionarily conserved inhibitors of p53 (TP53; MIM 191170), whereas ASPP1 (MIM 606455) and ASPP2 (MIM 602143) are activators of p53.[supplied by OMIM
Immunogen
PPP1R13L (AAH64913.1, 1 a.a. ~ 828 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSEAFQSARDFLDMNFQSLAMKHMDLKQMELDTAAAKVDELTKQLESLWSDSPAPPGPQAGPPSRPPRYSSSSIPEPFGSRGSPRKAATDGADTPFGRSESAPTLHPYSPLSPKGRPSSPRTPLYLQPDAYGSLDRATSPRPRAFDGAGSSLGRAPSPRPGPGPLRQQGPPTPFDFLGRAGSPRGSPLAEGPQAFFSERGPSPRPPATAYDAPASAFGSSLLGSGGSAFAPPLRAQDDLTLRRRPPKAWNESDLDVAYEKKPSQTASYERLDVFARPASPSLQLLPWRESSLDGLGGTGKDNLTSATLPRNYKVSPLASDRRSDAGSYRRSLGSAGPSGTLPRSWQPVSRIPMPPSSPQPRGAPRQRPIPLSMIFKLQNAFWEHGASRAMLPGSPLFTRAPPPKLQPQPQPQPQPQSQPQPQLPPQPQTQPQTPTPAPQHPQQTWPPVNEGPPKPPTELEPEPEIEGLLTPVLEAGDVDEGPVARPLSPTRLQPALPPEAQSVPELEEVARVLAEIPRPLKRRGSMEQAPAVALPPTHKKQYQQIISRLFHRHGGPGPGGPEPELSPITEGSEARAGPPAPAPPAPIPPPAPSQSSPPEQPQSMEMRSVLRKAGSPRKARRARLNPLVLLLDAALTGELEVVQQAVKEMNDPSQPNEEGITALHNAICGANYSIVDFLITAGANVNSPDSHGWTPLHCAASCNDTVICMALVQHGAAIFATTLSDGATAFEKCDPYREGYADCATYLADVEQSMGLMNSGAVYALWDYSAEFGDELSFREGESVTVLRRDGPEETDWWWAALHGQEGYVPRNYFGLFPRVKPQRSKV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)