SAB1406399
Anti-RPA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSSB, REPA1, RF-A, RP-A, RPA70
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~68.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPA1(6117)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELEVLKSAEAVGVKIGNPVPYNEGLGQPQVAPPAPAASPAASSRPQPQNGSSGMGSTVSKAYGASKTFGKAAGPSLSHTSGGTQSKVVPIASLTPYQSKWTICARVTNKSQIRTWSNSRGEGKLFSLELVDESGEIRATAFNEQVDKFFPLIEVNKVYYFSKGTLKIANKQFTAVKNDYEMTFNNETSVMPCEDDHHLPTVQFDFTGIDDLENKSKDSLVDIIGICKSYEDATKITVRSNNREVAKRNIYLMDTSGKVVTATLWGEDADKFDGSRQPVLAIKGARVSDFGGRSLSVLSSSTIIANPDIPEAYKLRGWFDAEGQALDGVSISDLKSGGVGGSNTNWKTLYEVKSENLGQGDKPDYFSSVATVVYLRKENCMYQACPTQDCNKKVIDQQNGLYRCEKCDTEFPNFKYRMILSVNIADFQENQWVTCFQESAEAILGQNAAYLGELKDKNEQAFEEVFQNANFRSFIFRVRVKVETYNDESRIKATVMDVKPVDYREYGRRLVMSIRRSALM
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable