SAB1405285
Monoclonal Anti-FBXO11, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FBX11, FLJ12673, MGC44383, PRMT9, UBR6, UG063H01, VIT1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBXO11(80204)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KAVSRGQCLYKISSYTSYPMHDFYRCHTCNTTDRNAICVNCIKKCHQGHDVEFIRHDRFFCDCGAGTLSNPCTLAGEPTHDTDTLYDSAPPIESNTLQHN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1405285-100UG | 4061829631680 |