SAB1405127
Monoclonal Anti-EXOSC4, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ20591, RRP41, RRP41A, Rrp41p, SKI6, Ski6p, hRrp41p, p12A
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EXOSC4(54512)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The gene EXOSC4 (exosome component 4) is mapped to human chromosome 8q24.3. The encoded protein is present in the cytoplasm as well as nucleus and has a RNase pleckstrin homology (PH) domain.
Immunogen
Sequence
MAGLELLSDQGYRVDGRRAGELRKIQARMGVFAQADGSAYIEQGNTKALAVVYGPHEIRGSRARALPDRALVNCQYSSATFSTGERKRRPHGDRKSCEMG
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)