Merck
SAB1405105
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPSF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CPSF, CPSF-73, CPSF73, YSH1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CPSF3(51692)
Verwandte Kategorien
Immunogen
CPSF3 (NP_057291, 585 a.a. ~ 684 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEVQSNPKIRKGAVQKVSKKLEMHVYSKRLEIMLQDIFGEDCVSVKDDSILSVTVDGKTANLNLETRTVECEEGSEDDESLREMVELAAQRLYEALTPVH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)