SAB1404744
Monoclonal Anti-ABCG1 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ABC8, MGC34313, WHITE1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ABCG1(9619)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
AEMTEPKSVCVSVDEVVSSNMEATETDLLNGHLKKVDNNLTEAQRFSSLPRRAAVNIEFRDLSYSVPEGPWWRKKGYKTLLKGISGKFNSGELVAIMGPSGAGKSTLMNI
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable