SAB1404722
Monoclonal Anti-AKAP7 antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AKAP18
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.65 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKAP7(9465)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SEEFEANTMDSLVDMPFATVDIQDDCGITDEPQINLKRSQENEWVKSDQVKKRKKKRKDYQPNYFLSIPITNKEIIKGIKILQNAIIQQDERLAKAMVSDGSFHITLLVMQLLN
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)