Merck
SAB1404642
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYNJ1 antibody produced in mouse
clone 1A2, ascites fluid
Synonym(e):
INPP5G
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYNJ1(8867)
Allgemeine Beschreibung
Synaptojanin 1 is a phosphoinositide phosphatase that regulates levels of membrane phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate. As such, expression of this enzyme may affect synaptic transmission and membrane trafficking.[supplied by RefSeq
Immunogen
SYNJ1 (NP_003886, 1474 a.a. ~ 1573 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KISNPKGWVTFEEEEDFGVKGKSKSACSDLLGNQPSSFSGSNLTLNDDWNKGTNVSFCVLPSRRPPPPPVPLLPPGTSPPVDPFTTLASKASPTLDFTER
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)