Merck
SAB1404632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G6-2C5, ascites fluid
Synonym(e):
BDCA4, CD304, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, NP1, NRP, VEGF165R
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA (i)
Klon:
3G6-2C5, monoclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
indirect ELISA: suitable
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G6-2C5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~94.53 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRP1(8829)
Allgemeine Beschreibung
NRP1 is a membrane-bound coreceptor to a tyrosine kinase receptor for both vascular endothelial growth factor (VEGF; MIM 192240) and semaphorin (see SEMA3A; MIM 603961) family members. NRP1 plays versatile roles in angiogenesis, axon guidance, cell survival, migration, and invasion.[supplied by OMIM
Immunogen
NRP1 (AAH07533.1, 23 a.a. ~ 644 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RNDKCGDTIKIESPGYLTSPGYPHSYHPSEKCEWLIQAPDPYQRIMINFNPHFDLEDRDCKYDYVEVFDGENENGHFRGKFCGKIAPPPVVSSGPFLFIKFVSDYETHGAGFSIRYEIFKRGPECSQNYTTPSGVIKSPGFPEKYPNSLECTYIVFALKMSEIILEFESFDLEPDSNPPGGMFCRYDRLEIRDGFPDVGPHIGRYCGQKTPGRIRSSSGILSMVFYTDSAIAKEGFSANYSVLQSSVSEDFKCMEALGMESGEIHSDQITASSQYSTNWSAERSRLNYPENGWTPGEDSYREWIQVDLGLLRFVTAVGTQGAISKETKKKYYVKTYKIDVSSNGEDWITIKEGNKPVLFQGNTNPTDVVVAVFPKPLITRFVRIKPATWETGISMRFEVYGCKITDYPCSGMLGMVSGLISDSQITSSNQGDRNWMPENIRLVTSRSGWALPPAPHSYINEWLQIDLGEEKIVRGIIIQGGKHRENKVFMRKFKIGYSNNGSDWKMIMDDSKRKAKSFEGNNNYDTPELRTFPALSTRFIRIYPERATHGGLGLRMELLGCEVEAPTAGPTTPNGNLVDECDDDQANCHSGTGDDFQLTGGTTVLATEKPTVIDSTIQSGIK
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)