Merck
SAB1404115
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEDD9 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
Synonym(e):
CAS-L, CAS2, CASL, CASS2, HEF1, dJ49G10.2, dJ761I2.1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEDD9(4739)
Immunogen
NEDD9 (NP_006394, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPV
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show