SAB1403950
Monoclonal Anti-HSPA1L, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35.02 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA1L(3305)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KGKISESDKNKILDKCNELLSWLEVNQLAEKDEFDHKRKELEQMCNPIITKLYQGGCTGPACGTGYVPGRPATGPTIEEVD
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)