Merck
SAB1403578
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASNA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARSA-I, ARSA1, MGC3821
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASNA1(439)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ASNA1 is the human homolog of the bacterial arsA gene. In E. coli, ArsA ATPase is the catalytic component of a multisubunit oxyanion pump that is responsible for resistance to arsenicals and antimonials.[supplied by OMIM
Immunogen
ASNA1 (NP_004308, 239 a.a. ~ 348 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PEQTTFICVCIAEFLSLYETERLIQELAKCKIDTHNIIVNQLVFPDPEKPCKMCEARHKIQAKYLDQMEDLYEDFHIVKLPLLPHEVRGADKVNTFSALLLEPYKPPSAQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)